Chromon-3-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1305-100G
APOSOR1305-100GEA 179 EUR
APOSOR1305-100G
Chromon-3-carbaldehyd
Chromon-3-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₆O₃
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014667
CAS-Nummer: 17422-74-1