2,6-Dichlorthiobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlorthiamid, 2,6-Dichlorthiobenzoesäureamid
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 43.5 EUR
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dichlorthiobenzamid 98%
2,6-Dichlorthiobenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NS
Molecular Weight: 206,09 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053523
CAS-Nummer: 1918-13-4