1-Benzyloxy-3-brombenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 127 EUR
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-brombenzol
1-Benzyloxy-3-brombenzol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263.13
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155065
CAS-Nummer: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III