Methyl-5-brompicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl-5-brompicolinat
Methyl-5-brompicolinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112493
CAS-Nummer: 29682-15-3