5-Brompicolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 49.3 EUR
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
5-Brompicolinsäure 97%
5-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234149
CAS-Nummer: 30766-11-1