(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 27.7 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
(5-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.0200 g/mol
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035597
CAS-Nummer: 88139-91-7