4-Iodo-3-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13076-25G OR13076-5G
APOSOR13076-25GEA 0 EUR
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Schmelzpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320680
CAS-Nummer: 113305-56-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I