3-Iod-4-nitroanisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene

OR13079-25G OR13079-5G OR13079-1G
APOSOR13079-25GEA 190 EUR
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G APOSOR13079-1G
3-Iod-4-nitroanisol 98%
3-Iod-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320682
CAS-Nummer: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR