4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 114 EUR
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
Schmelzpunkt: 251…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114817
CAS-Nummer: 25519-82-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III