1,4-Diethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13101-1G OR13101-5G OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA 40.6 EUR
APOSOR13101-1G APOSOR13101-5G APOSOR13101-10G
1,4-Diethinylbenzol 97%
1,4-Diethynylbenzene
Formel: C₁₀H₆
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078375
CAS-Nummer: 935-14-8