3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 133 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₈BNO₄
Molecular Weight: 251,09 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06246052
CAS-Nummer: 199609-62-6