1-Cyclopentenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronsäure 97%
1-Cyclopentenylboronsäure
Formel: C₅H₉BO₂
Molecular Weight: 111,94 g/mol
Schmelzpunkt: 134…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179496
CAS-Nummer: 850036-28-1