Cyclohexylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 255 EUR
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronsäure 97%
Cyclohexylboronic acid
Formel: C₆H₁₃BO₂
Schmelzpunkt: 122…123 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01311824
CAS-Nummer: 4441-56-9