4-Benzyloxyindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindol
4-Benzyloxyindol
Formel: C₁₅H₁₃NO
Schmelzpunkt: 57…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00047200
CAS-Nummer: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0