Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,61 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007837
CAS-Nummer: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4