3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Formel: C₁₂H₉BrO
Molecular Weight: 249,1000 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C/10mmHg
Dichte: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00474520
CAS-Nummer: 6876-00-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III