3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2E)-3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 336 EUR
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168684
CAS-Nummer: 14939-91-4