3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-100MG
APOSOR13154-100MGEA
62.5
EUR
APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180,01 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115650 CAS-Nummer: 736989-98-3 |