Piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethylendiamin
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.4 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazin 97%
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable