3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13163-1G
OR13163-5G
OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA
75.4
EUR
APOSOR13163-1G
APOSOR13163-5G
APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formel:
C₆H₇BClNO₂·HCl Molecular Weight: 207,85 g/mol Schmelzpunkt: 278…288 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115643 CAS-Nummer: 850568-45-5 |