3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13177-1G
OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA
24.8
EUR
APOSOR13177-1G
APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Formel:
C₁₃H₁₆O₂ Schmelzpunkt: 168…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800640 CAS-Nummer: 66734-95-0 |