3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenylcinnamic acid
OR13178-25G
APOSOR13178-25GEA 0 EUR
APOSOR13178-25G
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
3-[1,1'-Biphenyl]-4-ylacrylic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 224,26 g/mol
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014010
CAS-Nummer: 13026-23-8