2-Amino-5-brompyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-bromopyrazin-2-amine
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 30.6 EUR
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-brompyrazin
2-Amino-5-bromopyrazine
Formel: C₄H₄BrN₃
Molecular Weight: 174.00 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00235015
CAS-Nummer: 59489-71-3