4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 0 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03011525
CAS-Nummer: 81282-82-8