4-Hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 46.4 EUR
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hydroxybenzaldehyd
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 191 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Dichte: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836