Methylisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 79.9 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methylisonicotinat 97%
Methylisonicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 207…209 °C
Schmelzpunkt: 8…8,5 °C
Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006427
CAS-Nummer: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8