N-(2-Aminoethyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
OR13189-250G
OR13189-50G
APOSOR13189-250GEA
145
EUR
APOSOR13189-250G
APOSOR13189-50G
N-(2-Aminoethyl)morpholin
N-(2-Aminoethyl)morpholin
Formel:
C₆H₁₄N₂O Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 205 °C Schmelzpunkt: 24…26 °C Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006182 CAS-Nummer: 2038-03-1 EINECS: 218-011-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |