2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dioxo-2-oxaspiro[4.4]nonane, 3-oxaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 8-oxaspiro[4.4]nonane-7,9-dione
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 841 EUR
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661793
CAS-Nummer: 5623-90-5