1,1,3,3-Tetramethoxypropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Malondialdehydbis(dimethylacetal), Malondialdehydtetramethylacetal
OR13192-1KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 300 EUR
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropan 97%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Dichte: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008488
CAS-Nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,III