Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010844
CAS-Nummer: 37622-90-5