2-Cyanbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanbenzaldehyd
2-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017503
CAS-Nummer: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III