Calciumnitrat Tetrahydrat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalksalpeter
APOSOR13216-1KGEA
51
EUR
APOSOR13216-1KG
APOSOR13216-100G
APOSOR13216-2.5KG
Calciumnitrat Tetrahydrat
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Molecular Weight: 236,15 g/mol Siedepunkt: 132 °C Schmelzpunkt: 40…45 °C Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149604 CAS-Nummer: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III |