2-(Dimethylamino)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13220-1G OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA 49.3 EUR
APOSOR13220-1G APOSOR13220-250MG
2-(Dimethylamino)benzaldehyd 97%
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407377
CAS-Nummer: 579-72-6