N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 149 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid 98%
N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
Molecular Weight: 215,03 g/mol
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659864
CAS-Nummer: 226396-31-2