4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molecular Weight: 193,01 g/mol
Schmelzpunkt: 278…280 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659818
CAS-Nummer: 850568-41-1