3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR13342-1G OR13342-5G
APOSOR13342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13342-1G APOSOR13342-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molecular Weight: 195.2151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00187209
CAS-Nummer: 5678-45-5