3-Amino-4-chlorphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G
OR1336-250MG
OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA
183
EUR
APOSOR1336-1G
APOSOR1336-250MG
APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorphenylboronsäurepinakolester 98%
3-Amino-4-chlorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BClNO₂ Schmelzpunkt: 142…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659926 CAS-Nummer: 850567-56-5 |