Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR13363-25G
OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA
24.8
EUR
APOSOR13363-25G
APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005238 CAS-Nummer: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |