3-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA 192 EUR
APOSOR1337-1G APOSOR1337-5G
3-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid 98%
3-Amino-4-methylphenylboronsäurepinakolester Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₁BClNO₂
Molecular Weight: 269,58 g/mol
Schmelzpunkt: 234…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659921
CAS-Nummer: 850567-52-1