4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13380-1G OR13380-250MG OR13380-5G
APOSOR13380-1GEA 142 EUR
APOSOR13380-1G APOSOR13380-250MG APOSOR13380-5G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
Formel: C₃H₂N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00235169
CAS-Nummer: 156463-85-3