8-Amino-6-bromchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromoquinolin-8-amine
OR13403-250MG
APOSOR13403-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR13403-250MG
8-Amino-6-bromchinolin 97%
8-Amino-6-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0700 g/mol Schmelzpunkt: 197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00194777 CAS-Nummer: 57339-57-8 |