3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 203 EUR
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₆N₂O
Schmelzpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02752887
CAS-Nummer: 33630-99-8