5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1344-1G OR1344-25G OR1344-5G
APOSOR1344-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1344-1G APOSOR1344-25G APOSOR1344-5G
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014562
CAS-Nummer: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR