[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 87 EUR
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₄N₄O₂
Molecular Weight: 164.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182069
CAS-Nummer: 202065-25-6