1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1346-1G OR1346-5G OR1346-25G
APOSOR1346-1GEA 136 EUR
APOSOR1346-1G APOSOR1346-5G APOSOR1346-25G
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formel: C₈H₈BrNO₃S
Molecular Weight: 278.13 g/mol
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941313
CAS-Nummer: 386715-50-0