Indol-6-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Indolcarbonitril, 6-Cyanindol, 6-Cyan-1H-indol, 1H-Indol-6-carbonitril
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indol-6-carbonitril
Indol-6-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016732
CAS-Nummer: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5