5-Amino-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-5-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-5-amin
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chlorpyridin 98%
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006243
CAS-Nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3