2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13488-1G
OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA
63.8
EUR
APOSOR13488-1G
APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197.67 g/mol Schmelzpunkt: 67…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00245084 CAS-Nummer: 13156-95-1 |