4-Chlorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
4-Chlorpicolinsäure
4-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191400
CAS-Nummer: 5470-22-4