Methyl-4-chlorpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 66.7 EUR
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chlorpicolinat 97%
Methyl-4-chlorpicolinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,5800 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116183
CAS-Nummer: 24484-93-3